Methyllaurat 98+%
Glasflasche für Feststoffe, 2,5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
- CAS Nummer:111-82-0
- Formel:C₁₃H₂₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00008966
- Molekulargewicht:214.35 g/mol
- Siedepunkt:262 °C (766 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:4…5 °C
- Dichte:0,87 g/cm³
- Blitz Pt:>110 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-911-3
- UN:3082
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:2,5 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



