Indigo (synthetisch)
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Indigo (synthetisch)
Katalognr. ACRO212130250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 482-89-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Pigment Blue 66, Vat Blue 1, Indigotin, 2,2'-Bis(2,3-dihydro-3-oxoindolyliden), Indigo (synthetic), 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
- CAS Nummer:482-89-3
- Formel:C₁₆H₁₀N₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00005722
- Molekulargewicht:262.27 g/mol
- Merck-Index:12,04977
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Dichte:1,48 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-586-9
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Dark blue to violet Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- UV spectrum:Complies
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



