Lithiumnitrat 99+%, reinst
Kst.-Flasche, 1 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Lithiumnitrat 99+%, reinst
Katalognr. ACRO211320010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 7790-69-4
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7790-69-4
- Formel:LiNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00011094
- Molekulargewicht:68.95 g/mol
- Merck-Index:13,05558
- Schmelzender Platingehalt:251 °C
- Dichte:2,38 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-218-9
- UN:2722
- ADR:5.1,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Adhering crystalline powder
- Loss on drying:≤1 % (200°C)
- Titration after Ion exchange:≥99.0 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 kg



