AuftragsverfolgungKontakt
Test sets | Avantor
Test sets
Test set III for organic vapours
Katalognr. 151-0179
Anbieter:   Dräger
Test sets
Katalognr. 151-0179
Anbieter:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set III for organic vapours
Preis
SFr. 105.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Test set III for organic vapours
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    151-0179
  • Modell:
    Test set III for organic vapours
  • Messdauer:
    120 s