AuftragsverfolgungKontakt
Test sets | Avantor
Test sets
Test set II for inorganic gases
Katalognr. 151-0177
Anbieter:   Dräger
Test sets
Katalognr. 151-0177
Anbieter:  Dräger
Test sets
Test sets
Test set II for inorganic gases
Preis
SFr. 105.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test sets allow for the semi quantitative measurements of five different gases at the same time.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Test set II for inorganic gases
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    151-0177
  • Modell:
    Test set II for inorganic gases
  • Messdauer:
    40 s