Silber(II)oxid
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1301-96-8
- Formel:AgO
- MDL-Nummer:MFCD00044285
- Molekulargewicht:123.87 g/mol
- Merck-Index:12,08666
- Schmelzender Platingehalt:>100 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:>100 °C (Zersetzung)
- Dichte:7,44 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-098-2
- UN:3085
- ADR:5.1,II
- :Density: 7,44 g/cm³ (20 °C)
Dokumente
ACRO20785
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Grey to black Powder
- Assay:85.5 to 88 % (AG)
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



