AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. ACRO206422500
Ätzend
Reizend
Gesundheit
Umfeld
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Katalognr. ACRO206422500
CAS Nummer:  1314-62-1
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  1314-62-1
Preis
103.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Nummer:1314-62-1
  • Formel:O₅V₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011457
  • Molekulargewicht:181.88 g/mol
  • Merck-Index:13,09987
  • Siedepunkt:1750 °C (760 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:690 °C
  • Dichte:3,35 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Yellow to orange-brown Powder
  • Assay:
    ≥99.60 %
  • Chromium (Cr):
    ≤100 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤300 ppm
  • Potassium (K):
    ≤200 ppm
  • Silicon (Si):
    ≤200 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤200 ppm
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g
Technische Daten