AuftragsverfolgungKontakt
Kupfer(II)oxid 97%
Kst.-Flasche, 500 g
  ACRO197445000
Kupfer(II)oxid 97%
  ACRO197445000
 :  1317-38-0
Kupfer(II)oxid 97%
Kupfer(II)oxid 97%
Kst.-Flasche, 500 g
 :  1317-38-0
SFr. 96.40
1 * 500 g
 :  Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
  •  :1317-38-0
  •  :CuO
  •  :MFCD00010979
  •  :79.55 g/mol
  •  :13,02674
  •  :2000 °C (1013 hPa)
  •  :1326 °C
  •  :4,9 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :215-269-1
  •  :3077
  •  :9,III
  • Appearance:
    Black Powder
  • Titration Iodometric:
    ≥96.0 %
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g