AuftragsverfolgungKontakt
Kupfer(II)oxid 97%
Kupfer(II)oxid 97%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Catalog # ACRO197440250
Environment
Kupfer(II)oxid 97%
Catalog # ACRO197440250
CAS Number:  1317-38-0
Kupfer(II)oxid 97%
Kupfer(II)oxid 97%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
CAS Number:  1317-38-0
Price
SFr. 36.20
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
  • CAS Number:1317-38-0
  • Formula:CuO
  • MDL Number:MFCD00010979
  • Molecular Weight:79.55 g/mol
  • Merck Index:13,02674
  • Boiling Pt:2000 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:1326 °C
  • Density:4,9 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:215-269-1
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Black Powder
  • Titration Iodometric:
    ≥96.0 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g