n-Hexan 95+%, reinst
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 95+%, reinst
Katalognr. ACRO197360010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:13,04712
- Siedepunkt:69 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitz Pt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Dokumente
ACRO19736
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.05 % (K.F.)
- GC:≥95.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L