Pasteur-Pipetten, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, +, Einzeln, 500/Karton
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, Einweg.
- Mit Graduierung (1 ml und 2 ml)
- Kleine Spitze für reproduzierbares Tropfenvolumen
Bestellinformationen: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
Dokumente
Technische Daten
- Verpackt:Einzeln, 500/Karton
- Steril:+
- Kapazität:3,0 ml
- Länge:152 mm