Pasteur-Pipetten, Falcon®
3,0 ml, 152 mm, -, 500/Packung, 1000/Karton
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
PE, Einweg.
- Mit Graduierung (1 ml und 2 ml)
- Kleine Spitze für reproduzierbares Tropfenvolumen
Ordering information: Nonsterile pipettes are bulk packaged. Sterile pipettes are individually wrapped.
Documents
Specifications
- Verpackt:500/Packung, 1000/Karton
- Steril:-
- Kapazität:3,0 ml
- Länge:152 mm