Zellschaber, Falcon®
Zellschaber für Gefäße mit 75 cm², 18-mm-Klinge, 250 mm
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
PS-Griff mit TPE-Blatt. Ausgelegt für eine maximale Zugänglichkeit zu den Wachstumsoberflächen in einer Reihe von Kulturgefäßen.
- PS-Griff mit spezieller Textur für mehr Stabilität und sicheren Halt während der Zellentnahme
- Durch Drehen des TPE-Blattes lässt sich der Winkel zur Entnahme von Zellen von der gesamten Wachstumsoberfläche korrigieren
Ordering information: Supplied individually wrapped in peel-open packages.
Documents
Specifications
- Bezeichnung:Zellschaber für Gefäße mit 75 cm², 18-mm-Klinge
- Seq:2
- Gesamtlänge:250 mm
- Cat. No.:734-0386
- Umweltzertifizierung:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung