AuftragsverfolgungKontakt
BD Microlance™ 3 Nadeln | Avantor
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadel, steril, G 25, 25 mm, 0,5 mm, Orange
Katalognr. 613-4952
Anbieter:   BD Medical
BD Microlance™ 3 Nadeln
Katalognr. 613-4952
Anbieter:  BD Medical
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadeln
BD Microlance™ 3 Nadel, steril, G 25, 25 mm, 0,5 mm, Orange
Preis
SFr. 20.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Die BD Microlance™ 3-Nadeln sind für einfaches Eindringen, sanfte Gleitkraft beim Einführen/Herausziehen und reduzierte Kanülenreibung beim Gleiten durch das Gewebe konzipiert. Diese Nadeln sind in einer Vielzahl von Stärken, Längen und Abschrägungsdesigns erhältlich.
  • Empfohlene Verwendung: intradermale, subkutane, intramuskuläre, intravenöse Injektionen und Aspiration
  • BD Microlance™-Nadeln können an einen Luer-Slip-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss angeschlossen werden
  • Naturkautschuklatex ist kein Bestandteil der Materialformulierung
  • Steriles Design zur Einmalverwendung
Herkömmliche Nadeln mit normaler Wandstärke neigen aufgrund der größeren Kanülendicke weniger zum Verbiegen als dünnwandige Nadeln. Der Innendurchmesser einer dünnwandigen Nadel ermöglicht möglicherweise die Verwendung einer Nadelstärke, die eine Nummer kleiner ist als die einer normalen Nadel, wobei die gleiche Durchflussrate genutzt wird.
Verpackung: Einzeln verpackt im Blisterfilm und medizinischem Papier.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Orange
  • Ø:
    0,5 mm
  • Gauge:
    G 25
  • Bezeichnung:
    BD Microlance™ 3 Nadel, steril
  • Länge:
    25 mm
  • Seq:
    09