Zellsiebe, Falcon®
Zellsieb, Porengröße 70 µm, weißer Rahmen
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
Einfache, gebrauchsfertige Lösung für eine durchweg einheitlichere Einzelzellsuspension. Die Siebe bestehen aus starken Nylonsiebmaschen mit Poren von 40, 70 oder 100 Mikrometern, welche gleichmäßig verteilt sind und so eine optimale Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Eine schnelle und einfache alternative Methode zur Gazefiltration bei der Dissoziation von Zellklumpen oder Primärgewebe.
- Profilierter, farbkodierter Polypropylenrahmen mit Aufhänger zur einfachen Handhabung
- Passt perfekt in ein konisches Falcon® 50-ml-Röhrchen oder sonstige Röhrchen ähnlicher Größe
- Sterilisiert mittels Gammabestrahlung, einzeln in praktischen Abziehfilmverpackungen abgepackt
- Ein verlängerter Rand ermöglicht den sterilen Umgang mit den einzelnen Siebeinsätzen
Bestellinformationen: Packaged individually in bags.
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Zellsieb, Porengröße 70 µm, weißer Rahmen