Cellulose triacetate
Kst.-Flasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cellulose triacetate
Katalognr. ACRO177825000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 9012-09-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
- CAS Nummer:9012-09-3
- Formel:C₄₀H₅₄O₂₇
- Molekulargewicht:966.845 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
ACRO17782
SDS
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Pellets or rods
- Infrared spectrum:Conforms
- Acetyl content:43 to 44 wt %
- Titration Argentometric:≥95 % (on dry substance)
- Water:≤10 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g