Natriumalginat
Kst.-Flasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Alginic acid sodium salt, Algin
- CAS Nummer:9005-38-3
- MDL-Nummer:MFCD00081310
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Off-white to yellow-brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤15.0 % (100 mg, 105°C, 4 hrs)
- Sulfated ash:30.0 % to 36.0 % (on dried substance)
- Viscosity:350 to 550 mPa.s (1 % at 20°C) (Brookfield LV)
- pH:5.5 to 8.0 (1 % at 20°C)
- Heavy metals (as Pb):≤20 ppm
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..