Methanol 99+%, reinst
Plastic can, 25 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Methanol 99+%, reinst
N° de catalogue ACRO177150250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 67-56-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Numéro CAS:67-56-1
- Formule:CH₃OH
- Numéro MDL:MFCD00004595
- Poids moléculaire:32.04 g/mol
- Index Merck:13,05984
- Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–98 °C
- Densité:0,791 g/cm³
- Point d'éclair:12 °C (geschlossener Tiegel)
- Température de stockage:Raumtemperatur
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- REACH:01-2119433307-44
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Calcium (Ca):≤0.005 %
- Copper (Cu):≤0.001 ù
- Iron (Fe):≤0.002 %
- Lead (Pb):≤0.005 %
- Magnesium (Mg):≤0.005 %
- Manganese (Mn):≤0.0005 %
- Mercury (Hg):≤0.000001 %
- Nickel (Ni):≤0.0005 %
- Potassium (K):≤0.005 %
- Sodium (Na):≤0.005 %
- Insoluble matter:≤0.005 %
Spécifications
- Packung:Plastic can
- VE:25 L
Spécifications