Stearinsäure 97%
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
- CAS Nummer:57-11-4
- Formel:C₁₈H₃₆O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002752
- Molekulargewicht:284.48 g/mol
- Merck-Index:13,08882
- Siedepunkt:361 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:67…69 °C
- Dichte:0,84 g/cm³
- Blitz Pt:196 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-313-4
Dokumente
ACRO17449 sds_ACRO17449
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White Granular powder or granules or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:67 to 71 °C
- GC:≥96.0 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:2,5 kg