Stearinsäure 97%
Kst.-Flasche, 1 kg
: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
- :57-11-4
- :C₁₈H₃₆O₂
- :MFCD00002752
- :284.48 g/mol
- :13,08882
- :361 °C (760 mmHg)
- :67…69 °C
- :0,84 g/cm³
- :196 °C
- :Raumtemperatur
- :200-313-4
- Appearance:White Granular powder or granules or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:67 to 71 °C
- GC:≥96.0 %
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.