Undecansäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hendecanoic acid, Undecylic acid
- CAS Nummer:112-37-8
- Formel:C₁₁H₂₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00002730
- Molekulargewicht:186.29 g/mol
- Siedepunkt:228 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:28,5 °C
- Dichte:0,89 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:>110 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-964-2
Dokumente
ACRO17397
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to light yellow Low melting solid
- Infrared spectrum:Conforms
- GC:≥98.5 %
- Titration with NaOH:≥98.5 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



