L(+)-Cystein 98+%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- CAS Nummer:52-90-4
- Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- MDL-Nummer:MFCD00064306
- Molekulargewicht:121.16 g/mol
- Merck-Index:13,02810
- Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:220 °C (Zers.)
- Schmelzender Platingehalt:220 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:200-158-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to almost white Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
- Solubility:(2.5 % in water) Clear colorless
- Residue after ignition:≤0.1 %
- pH:4.5 to 5.5 (2.5 % in water)
- Specific optical rotation:+7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 5N HCl)
- Titration with HClO4:98.0 to 102.0 %
- Chloride (Cl):≤0.05 %
- Sulfate (SO4):≤0.03 %
- Ammonium (NH4):≤0.02 %
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.