3-Nitrophenol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 50 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
3-Nitrophenol 99%
Codice catalogo ACRO172300500
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 554-84-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: m-Nitrophenol
- Numero CAS:554-84-7
- Formula:C₆H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007240
- Molecular Weight:139.11 g/mol
- IndexMerck:12,06682
- Punto di ebollizione:194 °C (70 mmHg)
- Punto di fusione:94…98 °C
- Densità:1,49 g/cm³
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:209-079-8
- UN:1663
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO17230
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Yellow to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:94 to 98 °C
- GC:≥98.5 %
Specifiche
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g



