Harnsäure 99+%
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
- CAS Nummer:69-93-2
- Formel:C₅H₄N₄O₃
- MDL-Nummer:MFCD00005712
- Molekulargewicht:168.11 g/mol
- Merck-Index:12,10014
- Schmelzender Platingehalt:>300 °C
- Dichte:1,89 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-720-7
Dokumente
ACRO17129
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥99.0 % (ex N)
- Loss on drying:≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
- Sulfated ash:≤0.2 %
Technische Daten
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g