Chinaldinsäure 99%
Glasflasche für Feststoffe, 10 g
: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
- :93-10-7
- :C₁₀H₇NO₂
- :MFCD00006752
- :173.17 g/mol
- :12,08227
- :159…161 °C
- :Raumtemperatur
- :202-218-3
- Appearance:Light brown Crystalline powder or needles
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:157 to 159 °C
- Titration with NaOH:≥98.5 %
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 g