Hydroxylammoniumchlorid 97%
Kst.-Flasche, 100 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Hydroxylammoniumchlorid 97%
Codice catalogo ACRO170361000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 5470-11-1
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- Numero CAS:5470-11-1
- Formula:NH₂OH·HCl
- Numero MDL:MFCD00051089
- Molecular Weight:69.49 g/mol
- IndexMerck:13,04853
- Punto di ebollizione:306 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:155…158 °C (Zers.)
- Punto di fusione:155…158 °C (Zersetzung)
- Densità:1,67 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Documents
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:151 to 157 °C (Dec)
- Titration with NaOH:≥96.0 %
Specifiche
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..