Becher, niedrige form, material: PTFE tfe, trüb weiß, inhalt: 250 ml, temperaturbeständig bis 280c, flacher boden. 1 * 1 ST
213-7204
: COWIE
Becher, niedrige form, material: PTFE tfe, trüb weiß, inhalt: 250 ml, temperaturbeständig bis 280c, flacher boden. 1 * 1 ST
213-7204
: COWIE
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection