Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Magnetrührstäbchen, scheibenförmig

10 mm, 20 mm, Röhrchen
Catalog # 442-9834
Supplier:   COWIE
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig
Catalog # 442-9834
Supplier:  COWIE
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig

10 mm, 20 mm, Röhrchen

Price
SFr. 4.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE-beschichteter, starker Alnicoa V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Zur Verwendung in Röhrchen entwickelt.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)
Specifications
  • Ø:
    20 mm
  • Für:
    Röhrchen
  • Höhe:
    10 mm