Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig | Avantor

Magnetrührstäbchen, scheibenförmig

6 mm, 10 mm, Röhrchen
Katalognr. 442-9833
Anbieter:   COWIE
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig
Katalognr. 442-9833
Anbieter:  COWIE
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig

6 mm, 10 mm, Röhrchen

Preis
SFr. 3.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE-beschichteter, starker Alnicoa V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Zur Verwendung in Röhrchen entwickelt.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)
Technische Daten
  • Ø:
    10 mm
  • Für:
    Röhrchen
  • Höhe:
    6 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..