AuftragsverfolgungKontakt
Magnetic stirring bars, plain, PTFE | Avantor
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
15 mm, 6 mm
Katalognr. COWI001.215.6
Anbieter:   COWIE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Katalognr. COWI001.215.6
Anbieter:  COWIE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
Magnetic stirring bars, plain, PTFE
15 mm, 6 mm
Preis
SFr. 2.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plain PTFE magnetic stirring bars have similar performance to cylindrical bars, but provide more turbulence at low speeds.
Technische Daten
  • Ø:
    6 mm
  • Länge:
    15 mm
  • Seq:
    02