AuftragsverfolgungKontakt
Bottle pourers | Avantor
Bottle pourers
Bottle pourer, PTFE, blue
Katalognr. COWI028.030
Anbieter:   COWIE
Bottle pourers
Katalognr. COWI028.030
Anbieter:  COWIE
Bottle pourers
Bottle pourers
Bottle pourer, PTFE, blue
Preis
SFr. 111.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Manufactured in pure, FDA approved, PTFE.
  • Totally chemically resistant and inert
  • To fit GL45, 38, 32 and 30 screw neck bottles
  • State cap colour required, blue, red or green
Permits direct pouring in a safe and consistent manner.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bottle pourer, PTFE, blue