n-Hexan 99+% zur Analyse
Glasflasche, 1 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 99+% zur Analyse
Katalognr. ACRO160780010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:13,04712
- Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitz Pt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Dokumente
ACRO16078 sds_ACRO16078
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Thermo Scientific Stockroom Essentials
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.02 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
- Calcium (Ca):≤0.5 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.1 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.1 ppm
- Zinc (Zn):≤0.1 ppm
- Sulfur compounds (as S):≤0.005 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.002 %
- Thiophene:Passes test
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L