AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, microvolume, Corning® | Avantor
Pipette tips, microvolume, Corning®
Runde Spitze, 0,1 - 10 µl, -, Transparent, Gilson®, andere Ultra-Mikropipettoren, 10 Racks à 96 Stück
Katalognr. 613-4242
Anbieter:   Corning
Pipette tips, microvolume, Corning®
Katalognr. 613-4242
Anbieter:  Corning
Pipette tips, microvolume, Corning®
Pipette tips, microvolume, Corning®
Runde Spitze, 0,1 - 10 µl, -, Transparent, Gilson®, andere Ultra-Mikropipettoren, 10 Racks à 96 Stück
Preis
113.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 960 ST
Product Details & Documents
These microvolume tips provide accurate, reliable performance and are designed for use with major brand ultra-micropipettors.
  • All racked tips are certified RNase-/DNase-free and non pyrogenic
  • Exceptional durability: all tip racks stand up to the demands of use with multi-channel pipettors and withstand repeated autoclaving cycles
Dokumente
Technische Daten
  • Verpackt:
    10 Racks à 96 Stück
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    0,1 - 10 µl
  • Spitzentyp:
    Runde Spitze
  • Spitzenfarbe:
    Transparent
  • Zur Nutzung mit:
    Gilson®, andere Ultra-Mikropipettoren
  • Cat. No.:
    613-4242
  • Umweltzertifizierung:
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung