Kryoboxen, Corning®
10×10, 1 - 2 * ml Kryoröhrchen
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PC, autoklavierbar
- Wiederverwendbar
- Rillen seitlich am Behälter sorgen für besseren Halt beim Tragen von Handschuhen
- Transparenter Deckel mit numerischer Gitterteilung
Für die meisten Kryoröhrchen geeignet.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
: *Nur für Kryoröhrchen mit Innengewinde
Technische Daten
- Fächer:10×10
- Für:1 - 2 * ml Kryoröhrchen