AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Corning®
Kryoboxen, Corning®
9×9, 4 - 5 ml Kryoröhrchen
Catalog # 734-1878
Supplier:   Corning
Kryoboxen, Corning®
Catalog # 734-1878
Supplier:  Corning
Kryoboxen, Corning®
Kryoboxen, Corning®
9×9, 4 - 5 ml Kryoröhrchen
Price
409.00 SFr.
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PC, autoklavierbar
  • Wiederverwendbar
  • Rillen seitlich am Behälter sorgen für besseren Halt beim Tragen von Handschuhen
  • Transparenter Deckel mit numerischer Gitterteilung
Für die meisten Kryoröhrchen geeignet.
These boxes feature a large marking spot and a clear polycarbonate lid that can be labelled to show vial contents. They are stackable and are available in two formats: 81-place boxes which will hold internally and externally threaded vials; and 100 count boxes, which will hold internally threaded vials.
These cryogenic storage boxes are suitable for storage down to –196 °C (–320,8 °F).
Caution: *Nur für Kryoröhrchen mit Innengewinde
Specifications
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    4 - 5 ml Kryoröhrchen