Morpholin 99+%, reinst
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Morpholin 99+%, reinst
Katalognr. ACRO158680025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-91-8
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:110-91-8
- Formel:C₄H₉NO
- MDL-Nummer:MFCD00005972
- Molekulargewicht:87.12 g/mol
- Merck-Index:12,06362
- Siedepunkt:126…130 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–5 °C
- Dichte:0,99 g/cm³
- Blitz Pt:32 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-815-1
- UN:2054
- ADR:8,I
Dokumente
ACRO15868
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Insoluble matter:≤0.01 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L