AuftragsverfolgungKontakt
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Feste schwarze Platte, TC-behandelt, Schwarz, 75 - 200 µl, 360 µl, +, 20/bag
Katalognr. 734-1664
Anbieter:   Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Katalognr. 734-1664
Anbieter:  Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Feste schwarze Platte, TC-behandelt, Schwarz, 75 - 200 µl, 360 µl, +, 20/bag
Preis
SFr. 743.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Technische Daten
  • Verpackt:
    20/bag
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    75 - 200 µl
  • Steril:
    +
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Feste schwarze Platte, TC-behandelt
  • Seq:
    21
  • Wellvolumen:
    360 µl
  • Cat. No.:
    734-1664
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung