AuftragsverfolgungKontakt
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Flacher Boden, unbehandelt, 96, Weiß, 75 - 200 µl, 360 µl, -, 25/Beutel
Katalognr. 734-1662
Anbieter:   Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Katalognr. 734-1662
Anbieter:  Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Flacher Boden, unbehandelt, 96, Weiß, 75 - 200 µl, 360 µl, -, 25/Beutel
Preis
527.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Technische Daten
  • Anz. Wells:
    96
  • Verpackt:
    25/Beutel
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    75 - 200 µl
  • Steril:
    -
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Flacher Boden, unbehandelt
  • Seq:
    19
  • Wellvolumen:
    360 µl
  • Cat. No.:
    734-1662
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung