AuftragsverfolgungKontakt
96-well plates, polypropylene, without lids | Avantor
96-well plates, polypropylene, without lids
Aufbewahrungsplatte, 96 Wells, schwarz, runde Wells, 360 µl, -, 25 Stück/Packung
Katalognr. 734-1782
Anbieter:   Corning
96-well plates, polypropylene, without lids
Katalognr. 734-1782
Anbieter:  Corning
96-well plates, polypropylene, without lids
96-well plates, polypropylene, without lids
Aufbewahrungsplatte, 96 Wells, schwarz, runde Wells, 360 µl, -, 25 Stück/Packung
Preis
SFr. 618.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-free
  • Available sterile or non sterile
Bestellinformationen: Plates are packaged 25 per pack, 4 packs per case. Nonsterile 450 µL plate is packaged 10 plates per bag and 5 bags per case.
Technische Daten
  • Verpackt:
    25 Stück/Packung
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    Aufbewahrungsplatte, 96 Wells, schwarz, runde Wells
  • Seq:
    04
  • Wellvolumen:
    360 µl
  • Cat. No.:
    734-1782
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung