4-Nitrophenol 99%
Glasflasche für Feststoffe, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
- CAS Nummer:100-02-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00007331
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Merck-Index:13,06654
- Siedepunkt:279 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:>112 °C
- Dichte:1,48 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:169 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-811-7
- UN:1663
- ADR:6.1,III
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:112 to 115 °C
- GC:≥98.5 %
- Titration with NaOH:≥96.0 to ≤104.0 %
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 g