Schwamm, VertiKlean®
Unsteril, Hellgelb, 215×108 mm, 15,7 mm, 8 Schwämme/Beutel
Katalognr. 115-0179
Anbieter: CONTEC
Direkt zu
Product Details & Documents
Der VertiKlean Schwamm ist ein Laborschwamm für den einmaligen Gebrauch. Er besteht aus Polynit-Wischmaterial, das mit reinem Esterschaumstoff überzogen wurde. Der Schwamm ist mit dem Laser geschnitten und verfügt daher über komplett versiegelte Kanten. Der Schwamm wurde für allgemeine Reinigungs- und Wischarbeiten konzipiert, eignet sich aber auch ideal für den Einsatz in Labors.
- Saugstarker Polyester-Schaumstoff mit der Abriebfestigkeit von Polynit-Material
- Autoklavierbar
Technische Daten
- Verpackt:8 Schwämme/Beutel
- Farbe:Hellgelb
- Bezeichnung:Unsteril
- L×B:215×108 mm
- Stärke:15,7 mm