AuftragsverfolgungKontakt
Testkapsel | Avantor
Testkapsel
TX25L, test cap, Lumberg type, +63 °C
Katalognr. 620-0379
Anbieter:   COMARK
Testkapsel
Katalognr. 620-0379
Anbieter:  COMARK
Testkapsel
Testkapsel
TX25L, test cap, Lumberg type, +63 °C
Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certified test capsules can be used for quick checking of the thermometer's function against specifications. They are connected to the thermometer instead of a sensor and consist of a resistor that corresponds exactly to a given temperature.
Technische Daten
  • Messbereich:
    +63 °C
  • Bezeichnung:
    TX25L, test cap, Lumberg type