Messfühler, Typ: T, Modell: ST21L, Messbereich: -100...+250 °C, Applikation: Oberfläche, Länge: 100 mm, Fühler: 7,5 mm 1 * 1 ST
620-0370
: COMARK
Messfühler, Typ: T, Modell: ST21L, Messbereich: -100...+250 °C, Applikation: Oberfläche, Länge: 100 mm, Fühler: 7,5 mm 1 * 1 ST
620-0370
: COMARK
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection