Messfühler für KM330, Modell: SK24M, Typ: K, Messbereich: -50...650 °C, Applikation: Oberfäche, Länge: 100 mm, Fühler: 10 mm 1 * 1 ST
620-0367
: COMARK
Messfühler für KM330, Modell: SK24M, Typ: K, Messbereich: -50...650 °C, Applikation: Oberfäche, Länge: 100 mm, Fühler: 10 mm 1 * 1 ST
620-0367
: COMARK
Frequently Bought Together
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection