Thermometer-Sonde
Temperaturfühler Typ K mit kurzer Ansprechzeit für bis zu +250 °C, Sub-Mini-Anschluss, SK21M, −50...+250 °C, Oberflächenmesssungen, 2,5×100 mm
Katalognr. 620-3173
Anbieter: COMARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−50...+250 °C
- Bezeichnung:Temperaturfühler Typ K mit kurzer Ansprechzeit für bis zu +250 °C, Sub-Mini-Anschluss, SK21M
- Anwendung:Oberflächenmesssungen
- Ø×L:2,5×100 mm