Thermometer-Sonde
Sonde mit Thermistor für Einstichmessungen in Lebensmitteln, rote Kappe mit Kabel (1 m), PX23L, −40...+150 °C, Einstechmessungen, 3,3×100 mm
Katalognr. 620-0363
Anbieter: COMARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−40...+150 °C
- Bezeichnung:Sonde mit Thermistor für Einstichmessungen in Lebensmitteln, rote Kappe mit Kabel (1 m), PX23L
- Seq:03
- Anwendung:Einstechmessungen
- Ø×L:3,3×100 mm