Thermometer-Sonde
Typ T Luftfühler für hohe Temperaturen bis zu +400 °C, Subminiatur-Steckverbindung, AK33M, −100…+400 °C, - mm
Katalognr. 620-0334
Anbieter: COMARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−100…+400 °C
- Bezeichnung:Typ T Luftfühler für hohe Temperaturen bis zu +400 °C, Subminiatur-Steckverbindung, AK33M
- Ø×L:- mm