Thermometer-Sonde
Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK31M, −100…+250 °C, - mm
Katalognr. COMAAK31M
Anbieter: COMARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−100…+250 °C
- Bezeichnung:Typ K Luftfühler mit flexiblem Draht, mit Subminiatur-Steckverbindung, AK31M
- Ø×L:- mm