Thermometer-Sonde
Mineralfaserisolierter halbflexibler Temperaturfühler Typ K, mit Sub-Mini-Anschluss, AK21M, −100…+850 °C, General purpose air, 1,5×100 mm
Katalognr. 620-0333
Anbieter: COMARK
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:−100…+850 °C
- Bezeichnung:Mineralfaserisolierter halbflexibler Temperaturfühler Typ K, mit Sub-Mini-Anschluss, AK21M
- Anwendung:General purpose air
- Ø×L:1,5×100 mm