AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Galactose 99+%
D(+)-Galactose 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
Katalognr. ACRO150615000
D(+)-Galactose 99+%
Katalognr. ACRO150615000
CAS Nummer:  59-23-4
D(+)-Galactose 99+%
D(+)-Galactose 99+%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  59-23-4
Preis
SFr. 260.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:59-23-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00151230
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,04356
  • Siedepunkt:527 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:165…168 °C
  • Dichte:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-416-4
Documents
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    White Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.3 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 % (on dry substance)
  • Solubility:
    (10 % in water) Clear colorless
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Technische Daten
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..